803650
SBAP (succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥90%
Nivel de calidad
formulario
powder
mol peso
307.1
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
DMSO or DMF: soluble
grupo funcional
NHS ester
bromo
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCC1=O)N1OC(CCNC(CBr)=O)=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-5-6(13)11-4-3-9(16)17-12-7(14)1-2-8(12)15/h1-5H2,(H,11,13)
Clave InChI
WGMMKWFUXPMTRW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Características y beneficios
- Reactive groups: NHS ester and bromoacetyl
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
- NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9 to form a stable amide bond
- Bromacetyl group reacts with sulfhydryl groups at pH > 7.5 to form stable thioether bonds
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- Spacer maintains peptide-like character in the crosslinked species
- Resulting crosslink is susceptible to acid hydrolysis
- Useful for preparing cyclic peptides and peptide conjugates
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable