795666
Garg 5-bromo-3,4-pyridyne precursor
95%
Sinónimos:
5-Bromo-4-(trimethylsilyl)pyridin-3-yl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
95%
formulario
liquid
densidad
1.549 g/L at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1=CN=CC(S(=O)(C(F)(F)F)=O)=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H11BrF3NO3SSi/c1-19(2,3)8-6(10)4-14-5-7(8)17-18(15,16)9(11,12)13/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
DFTOVRWLXREECB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.
Contenido relacionado
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.