Merck
795607
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzylphosphonic acid
Sinónimos:
MeOBPA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
202.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
cadena SMILES
OP(CC1=CC=C(OC)C=C1)(O)=O
InChI
1S/C8H11O4P/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-13(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,9,10,11)
Clave InChI
XUAVFSMXCWTYNM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marek Murias et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(21), 5571-5578 (2004-10-07)
Resveratrol (3,5,4'-trihydroxy-trans-stilbene) is found in grapes and various medical plants. Among cytotoxic, antifungal, antibacterial cardioprotective activity resveratrol also demonstrates non-selective cyclooxygenase-1 (COX-1) and cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibition. In order to find more selective COX-2 inhibitors a series of methoxylated and hydroxylated