Merck
766992
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
97%
Sinónimos:
Diethyl (p-fluorophenyl)methanephosphonate, [(4-Fluorophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
Seleccione un Tamaño
5 G
15,60 €
15,60 €
Precio de catálogo31,20 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
15,60 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16FO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
246.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
15,60 €
Precio de catálogo31,20 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.483
densidad
1.143 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(Cc1ccc(F)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16FO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clave InChI
FIYRZOAUPPNGAO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)