Merck
456284
Sigma-Aldrich
Fluorene-d10
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
100 MG
201,00 €
1 G
482,00 €
201,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
201,00 €
1 G
482,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13D10
Número de CAS:
Peso molecular:
176.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
201,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
mp
115-118 °C (lit.)
aplicaciones
electronics
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C2([2H])[2H]
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D2
Clave InChI
NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
303.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
151.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
N D G Chau et al.
Environmental science and pollution research international, 22(12), 9042-9058 (2015-01-13)
Pollution of drinking water sources with agrochemicals is often a major threat to human and ecosystem health in some river deltas, where agricultural production must meet the requirements of national food security or export aspirations. This study was performed to