Merck
791296
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3CH6O2
Peso molecular:
89.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
contiene
hydroquinone as stabilizer
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH2]=[13CH][13C](OC)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1,4+1
Clave InChI
BAPJBEWLBFYGME-QZJDPFNNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)