Merck
730653
Sigma-Aldrich
1-Octene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH=13CH2
Peso molecular:
113.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
formulario
liquid
bp
122-123 °C (lit.)
mp
-101 °C (lit.)
densidad
0.721 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCCC=[13CH2]
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3/i1+1
Clave InChI
KWKAKUADMBZCLK-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C