Merck
791229
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9N3 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
208.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
206-211 °C (decomposition)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1(CCNC2)=C2C=NC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c1-2-8-3-6-4-9-5-10-7(1)6;;/h4-5,8H,1-3H2;2*1H
Clave InChI
WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)