Documentos clave
790419
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-ethoxy-2-iminoacetate
Sinónimos:
(1-Ethoxyformimidoyl)formic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-2-iminoacetic acid ethyl ester, Ethyl 1-carbethoxyformimidate, Ethyl carboethoxyformidimate, Ethyl ethoxycarbonylformimidate, Ethyl ethoxyiminoacetate
Seleccione un Tamaño
500 MG
65,59 €
65,59 €
Precio de catálogo93,70 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
65,59 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
145.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
65,59 €
Precio de catálogo93,70 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.426
densidad
1.042 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N=C(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
DSHWMBCJDOGPTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
162.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
72.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)