Merck
78324
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-azetidine-2-carboxylic acid
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
1-Boc-(S)-azetidine-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D -120.0±2.0°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clave InChI
JWJVSDZKYYXDDN-LURJTMIESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)