Merck
779318
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-bromobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Sinónimos:
2-Bromophenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.02
Beilstein:
1941487
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 779318, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solution
concentración
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
≤2.0% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Brc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
Clave InChI
QOVQEONXPGQIHT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Azido-2-bromobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.[1] It can also undergo palladium-catalyzed cross-coupling with arylboronic acids to form the corresponding azido-bis-aryl derivatives.[2]
Aplicación
Review[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-27.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
First Suzuki?Miyaura type cross-coupling of ortho-azidobromobenzene with arylboronic acids and its application to the synthesis of fused aromatic indole-heterocycles
Pudlo M, et al.
Tetrahedron, 63(41), 10320-10329 (2007)
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)