Merck
727466
Sigma-Aldrich
4-Azidotoluene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Azido-4-methylbenzene solution, 4-Methylphenyl azide solution, p-Tolyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Beilstein:
1841411
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥95.0% (HPLC)
formulario
liquid
concentración
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
≤2.0% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)9-10-8/h2-5H,1H3
Clave InChI
YVXDRCDGBCOJHX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
4-Azidotoluene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Aplicación
4-Azidotoluene solution may be used for the functionalization at the axial position of boron subphthalocyanines with a terminal acetylene functionality via copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition in the presence of Hunig′s base.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetylenic Scaffolding with Subphthalocyanines.
Gotfredsen H, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(1), 17-21 (2016)
Ju Eun Jeon et al.
Cell, 180(1), 176-187 (2020-01-11)
In response to biotic stress, plants produce suites of highly modified fatty acids that bear unusual chemical functionalities. Despite their chemical complexity and proposed roles in pathogen defense, little is known about the biosynthesis of decorated fatty acids in plants.
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)