Merck
779261
Sigma-Aldrich
2-Azidoanisole solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
1-Azido-2-methoxybenzene solution, 2-Methoxyphenyl azide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
Beilstein:
2091723
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
concentración
0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
≤2.0% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-8/h2-5H,1H3
Clave InChI
XBXJQBGKICADKR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)