778990
Sulfuric acid, fuming
reagent grade, 65.5-68.0% free SO3 basis (with NaOH)
Sinónimos:
Oleum
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 25 °C)
concentración
65.5-68.0% in NaOH (free SO3 )
densidad
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
Clave InChI
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?