776505
4-Hydroxybenzylamine
Sinónimos:
4-(Aminomethyl)phenol
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
mp
123-128 °C
cadena SMILES
NCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H,5,8H2
Clave InChI
RQJDUEKERVZLLU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable