Merck
774502
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indole-6-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
1-Methylindole-6-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
79-81 °C
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-3-2-8(7-12)6-10(9)11/h2-7H,1H3
Clave InChI
QGAKKGIWURKKHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile