Merck
768081
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)-N,N,N-trimethylbenzylammonium triflate
96%
Sinónimos:
1-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)-N,N,N-trimethylmethanaminium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25F3NO3PS
Número de CAS:
Peso molecular:
483.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
154-159 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C[N+](C)(C)CC1=C(C=CC=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]S(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C22H25NP.CHF3O3S/c1-23(2,3)18-19-12-10-11-17-22(19)24(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,18H2,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
OTAHBMHXZGOAGA-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Phosphine ligand for Pd catalysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)