Merck
767891
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyacetone-2-13C dimer
99% 13C, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C4H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99% 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[13C]1(O)CO[13C](CO)(O)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2/i5+1,6+1
Clave InChI
KEQUNHIAUQQPAC-MPOCSFTDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)