Merck
605557
Sigma-Aldrich
DL-Glyceraldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
2,3-Dihydroxypropanal-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)13CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
91.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
concentración
0.1 M in water
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1
Clave InChI
MNQZXJOMYWMBOU-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)