Merck
766755
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopurine-9-arabinoside
97%
Sinónimos:
2,6-Diamino-9-(β-D-arabinofuranosyl)purine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
282.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +28.5°, c = 0.5% in hydrochloric acid
mp
286-290 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H14N6O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H4,11,12,14,15)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
Clave InChI
ZDTFMPXQUSBYRL-FJFJXFQQSA-N
Aplicación
Versatile nucleoside intermediate.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Antiviral effects of 9-beta-D-arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine against experimental herpetic keratitis].
S Yamane
Nippon Ganka Gakkai zasshi, 88(3), 586-594 (1984-03-01)
[Comparative studies of anti-herpes simplex virus compounds in vitro].
S Inoue et al.
Nippon Ganka Gakkai zasshi, 86(11), 2113-2121 (1982-01-01)
S Bajaj et al.
Blood, 62(1), 75-80 (1983-07-01)
We compared the effect of adenosine and adenosine analogues on the phytohemagglutinin-induced proliferative response of blood lymphocytes from normal subjects and patients with chronic lymphocytic leukemia. As measured by the inhibition of thymidine or leucine incorporation, adenosine was more toxic