Merck
766259
Sigma-Aldrich
Sodium n-butoxide-13C4
99 atom % 13C, 98%
About This Item
Fórmula lineal:
12CH3(13CH2)3ONa
Peso molecular:
100.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98%
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][O-].[Na+]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-2-3-4-5;/h2-4H2,1H3;/q-1;+1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Clave InChI
SYXYWTXQFUUWLP-UJNKEPEOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)