763721
4-(1,3-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-benzoimidazol-2-yl)-N,N-diphenylaniline
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder or crystals
mp
145-150 °C
λmáx.
308 nm in dichloromethane
cadena SMILES
CN1C(N(C)c2ccccc12)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H25N3/c1-28-25-15-9-10-16-26(25)29(2)27(28)21-17-19-24(20-18-21)30(22-11-5-3-6-12-22)23-13-7-4-8-14-23/h3-20,27H,1-2H3
Clave InChI
YUDZJTFIRBVGFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
- High degree of stability under ambient conditions.
- Forms transparent and homogeneous film in TFTs. [3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.