Merck
762067
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
141,00 €
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
141,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D +70°, c = 0.617 g/mL in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
119-125 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)CC1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7?/m0/s1
Clave InChI
BENKAPCDIOILGV-PKPIPKONSA-N
Aplicación
Boc protected Proline derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)