761427
α,α,α-Trifluorotoluene solution
NMR reference standard, 0.05% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Sinónimos:
Benzotrifluoride
About This Item
Productos recomendados
grado
NMR reference standard
analytical standard
concentración
0.05% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)