Merck
760633
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-mercaptobiphenyl
Sinónimos:
4′-Bromo-[1,1′-biphenyl]-4-thiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9BrS
Número de CAS:
Peso molecular:
265.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
formulario
solid
mp
149-157 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H9BrS/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
Clave InChI
JHPVDDGUGQROJG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It is used in functionalization of nanoparticles and assists in formimg self assembled monolayers (SAM)
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C
Visite la Librería de documentos
Novel One-Phase Synthesis of Thiol-Functionalized Gold,
Palladium, and Iridium Nanoparticles Using Superhydride
Yee CK, et al
Langmuir, 15, 3486-3491 (1999)