Merck
760544
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
Sinónimos:
5-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid, 5-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 5-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5ClN2O2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
214.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
156-161 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
ClC1=CC2=C(N=C(C(O)=O)N2)C=C1.O
InChI
1S/C8H5ClN2O2.H2O/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10-5)8(12)13;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13);1H2
Clave InChI
GSFFORBRGSPAKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)