Merck
760242
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Sinónimos:
5-Methylindazole-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
285-290 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
O=C(O)C1=NNC2=C1C=C(C)C=C2
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(9(12)13)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
QRTAIBBOZNHRMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)