Merck
15483
Sigma-Aldrich
Boc-2-Nal-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Seleccione un Tamaño
1 G
68,39 €
68,39 €
Precio de catálogo97,70 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
68,39 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
315.36
Beilstein:
4326467
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
68,39 €
Precio de catálogo97,70 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D +45±2°, c = 1% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~95 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-12-8-9-13-6-4-5-7-14(13)10-12/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
Clave InChI
URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)