Merck
757667
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzyl alcohol
98%
Sinónimos:
(2-Amino-4-chlorophenyl)methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
157.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
solid
mp
138-142 °C
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4,9H2
Clave InChI
MUDGPJDWJIFUDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)