Merck
757055
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Sinónimos:
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
192-228 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cn1cncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-6-2-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
PBEDVTDUVXFSMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)