Merck
750794
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
95%
Seleccione un Tamaño
5 G
36,05 €
36,05 €
Precio de catálogo72,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
36,05 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
36,05 €
Precio de catálogo72,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
135-140 °C
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1coc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
Clave InChI
NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)