Merck
756369
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylimidazolium chloride
Sinónimos:
1,3-Dicyclohexyl-1H-imidazolium chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
104,00 €
5 G
479,00 €
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
104,00 €
5 G
479,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H25ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
268.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
101-144 °C (decomposition)
cadena SMILES
[Cl-].C1CCC(CC1)n2cc[n+](c2)C3CCCCC3
InChI
1S/C15H25N2.ClH/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(13-16)15-9-5-2-6-10-15;/h11-15H,1-10H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
UPJKDKOHHMKJAY-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rimesh Augustine et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(26), 5745-5755 (2020-06-11)
A series of multi-stimuli-responsive poly(N-isopropylacrylamide)30-SS-block-poly(L-lysine)30-block-poly(caprolactone)n (p(NIPAM)30-SS-b-p(Lys)30-b-p(CL)n) (n = 50, 75, 100, 125) triblock copolymers have been synthesized by combining reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization of NIPAM, organo-catalyzed ring-opening polymerization (ROP) of Z-lysine N-carboxyanhydride and metal-catalyzed ROP of CL with an