Merck
755036
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6F2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
58-63 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
CC1(CC1(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H6F2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
HLFLYOQLHYYNLT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)