748579
Methyl 2-quinolinecarboxylate
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
mp
80-85 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-7H,1H3
Clave InChI
CILJSZLWPHTUIP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable