Merck
802255
Sigma-Aldrich
8-Amino-5-methoxyquinoline
95%
Sinónimos:
5-Methoxy-8-quinolinamine, Chen Auxilliary, MQ, Gong Chen Auxiliary, MQ Auxiliary
Seleccione un Tamaño
1 G
105,00 €
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
105,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
90-95 °C
cadena SMILES
NC1=CC=C(OC)C2=CC=CN=C21
InChI
1S/C10H10N2O/c1-13-9-5-4-8(11)10-7(9)3-2-6-12-10/h2-6H,11H2,1H3
Clave InChI
MFLLTRMMFHENCM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
8-Amino-5-methoxyquinoline is a substituted quinoline derivative that can be prepared using 5-chloro-2-nitroaniline as a starting material. It can act as an easily removable directing group and also mediate C-H activation.[1] These properties have been useful for synthesizing isomeric dibenzoxazepinones and complex pyrrolidinones from compounds containing 8-amino-5-methoxyquinoline moiety.[1][2]
Aplicación
The Chen auxiliary was reported to be an effective directing group in the synthesis of pyrrolidones from assisting in the activation of C(sp3)-H bonds and can be readily installed through amide bond formation and removed through mild conditions using CAN at room temperature.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yunfei Zhou et al.
Organic letters, 18(3), 380-383 (2016-01-16)
An efficient new way to access two regio-isomeric dibenzoxazepinones is reported from 8-aminoquinoline benzamides and 2-bromophenols. Through choice of conditions, the reaction proceeds either through a sequential C-H etherification and subsequent Goldberg reaction, both controlled by the aminoquinoline group and
Use of a Readily Removable Auxiliary Group for the Synthesis of Pyrrolidones by the Palladium-Catalyzed Intramolecular Amination of Unactivated ? C(sp3)-H Bonds.
He G, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 125(42), 11330-11334 (2013)