Merck
753351
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2Br2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
285.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
215-220 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1sc(Br)cc1Br
InChI
1S/C5H2Br2O2S/c6-2-1-3(7)10-4(2)5(8)9/h1H,(H,8,9)
Clave InChI
YWOSIPRAZKDEIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)