Merck
751073
Sigma-Aldrich
Ricinine-(methyl-d3)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
4-Methoxy-2-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyridine-3-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
2 MG
404,00 €
5 MG
180,80 €
404,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 MG
404,00 €
5 MG
180,80 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8D3H5N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
167.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
404,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C=CC(OC)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3/i1D3
Clave InChI
PETSAYFQSGAEQY-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)