Merck
750506
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-4-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
S-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-4-13C, L-Glutamic acid 5-amide-4-13C
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CO13CH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
147.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
185 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
N[C@@H](C[13CH2]C(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i2+1
Clave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-QQPKUSCQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)