Merck
605018
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCO(CH2)2CH(NH2)13CO2H
Peso molecular:
147.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i5+1
Clave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-YTCQKPCCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable