Merck
74328
Sigma-Aldrich
1-[2-(Dimethylamino)ethyl]piperazine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-1-piperazineethanamine, N,N-Dimethyl-2-piperazinoethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H19N3
Número de CAS:
Peso molecular:
157.26
Beilstein:
105841
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.479
cadena SMILES
CN(C)CCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H19N3/c1-10(2)7-8-11-5-3-9-4-6-11/h9H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
LGDNSGSJKBIVFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)