Merck
741930
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)
acrylic acid 15 mol %
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H11NO)m (C3H4O2)n
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
powder or crystals
composición
acrylic acid, 15 mol %
viscosidad
7500-12500, 5 % in H2O
temperatura de transición
LCST 32-36 °C (UVVI, water, pH 3-5)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Shunsuke Nakajima et al.
Soft matter, 13(20), 3710-3719 (2017-04-25)
Stimuli-responsive microfibers are fabricated by extruding mixed solutions of poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid) (pNIPAM-AAc) and sodium alginate (Na-alginate) using a microfluidic spinning system. The fabricated microfibers shrink and swell with temperature and/or pH. By controlling the extruded laminar flow, microfibers capable of
Artículos
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.