Merck
737313
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
232.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
172-177 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9)
Clave InChI
CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)