Merck
702463
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,4-Difluoro-L-proline methyl ester
97%
Sinónimos:
1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4,4-difluoro-1,2-pyrrolidinedicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17F2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
265.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
41-46 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(16)14-6-11(12,13)5-7(14)8(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
RQDZKOOUQIDZOG-ZETCQYMHSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C