Merck
736597
Sigma-Aldrich
1-Naphthylphenylsilane
96%
Sinónimos:
1-(Phenylsilyl)naphthalene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14Si
Número de CAS:
Peso molecular:
234.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.644
densidad
1.069 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[SiH2](c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H14Si/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12H,17H2
Clave InChI
FYPVRHDXFWNYTG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)