735671
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.468
densidad
1.005 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CNC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-9(12-4)6-8-13/h9,12H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
CZYUGTLMFHDODF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)