Merck
735116
Sigma-Aldrich
Iodo(triethyl phosphite)copper(I)
97%
Sinónimos:
Copper(I) iodide-triethyl phosphite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H16CuIO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
357.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
110-116 °C
cadena SMILES
[Cu]I.CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P.Cu.HI/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;;/h4-6H2,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
IVPQRWLSGJFSTC-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)