Merck
734942
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H2Cl2F3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
244.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.496
densidad
1.585 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
chloro
fluoro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO/c8-5-4(6(9)14)1-3(2-13-5)7(10,11)12/h1-2H
Clave InChI
CEQQAPUZEUIPCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)