Merck
73469
Sigma-Aldrich
(SP,S′P)-1,1′-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′-bis[(R)-α-(dimethylamino)benzyl]ferrocene
≥97%
Sinónimos:
(1R,1′R)- 1,1′-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′-bis[(R)-(dimethylamino)phenylmethyl]ferrocene (acc to CAS), Mandyphos SL-M004-1
Seleccione un Tamaño
100 MG
94,90 €
1 G
640,00 €
50 G
11.130,00 €
100 G
18.600,00 €
94,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
94,90 €
1 G
640,00 €
50 G
11.130,00 €
100 G
18.600,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C64H74FeN2O4P2
Número de CAS:
Peso molecular:
1053.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
94,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97%
Formulario
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
grupo funcional
amine
phenyl
phosphine
cadena SMILES
[Fe].COc1c(C)cc(cc1C)P([C]2[CH][CH][CH][C]2[C@H](N(C)C)c3ccccc3)c4cc(C)c(OC)c(C)c4.COc5c(C)cc(cc5C)P([C]6[CH][CH][CH][C]6[C@H](N(C)C)c7ccccc7)c8cc(C)c(OC)c(C)c8
InChI
1S/2C32H37NO2P.Fe/c2*1-21-17-26(18-22(2)31(21)34-7)36(27-19-23(3)32(35-8)24(4)20-27)29-16-12-15-28(29)30(33(5)6)25-13-10-9-11-14-25;/h2*9-20,30H,1-8H3;/t2*30-;/m11./s1
Clave InChI
HEJIDMKBSDYNOY-LJXMUBMNSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Mandyphos SL-M004-1 is a chiral ferrocenyl based diphosphine ligand belonging to the Mandyphos family.[1]
Aplicación
It may be used as a chiral ligand in the rhodium complex-catalyzed hydrogenation reaction, a key step during the synthesis of argatroban.[2]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
sold in collaboration with Solvias AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Diastereoselective synthesis of an argatroban intermediate, ethyl (2R, 4R)-4-methylpipecolate, by means of a Mandyphos/rhodium complex-catalyzed hydrogenation.
Ferraboschi P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 22(16), 1626-1631 (2011)
Modular chiral ligands: the profiling of the Mandyphos and Taniaphos ligand families.
Spindler F, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(14), 2299-2306 (2004)