Merck
65672
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
≥97%
Sinónimos:
(1R)-1-[(1S)-1-[Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene (acc to CAS), Walphos SL-W001-2
Seleccione un Tamaño
100 MG
89,70 €
500 MG
353,00 €
89,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
89,70 €
500 MG
353,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H32F12FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
930.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
89,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97%
pureza óptica
ee: ≥99%
grupo funcional
fluoro
phosphine
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C41H27F12P2.C5H5.Fe/c1-25(34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)55(30-11-4-2-5-12-30)31-13-6-3-7-14-31)54(32-21-26(38(42,43)44)19-27(22-32)39(45,46)47)33-23-28(40(48,49)50)20-29(24-33)41(51,52)53;1-2-4-5-3-1;/h2-25H,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
Clave InChI
LKNKYBWIZNAXBY-KHZPMNTOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
sold in collaboration with Solvias AG
Aplicación
(S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine can be used:
  • To prepare sulfide-capped triruthenium hydrido clusters containing Walphos ligands, which are employed as catalysts for asymmetric hydrogenation of tiglic acid (trans-2-methyl-2-butenoic acid).[1]
  • As a ligand in the reductive allylic alkylation of unsaturated carbonyl compounds using Pd catalyst.[2]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Asymmetric hydrogenation of an ?-unsaturated carboxylic acid catalyzed by intact chiral transition metal carbonyl clusters-diastereomeric control of enantioselectivity
Abdel-Magied AF, et al.
Dalton Transactions (2020)
A Borane-Mediated Palladium-Catalyzed Reductive Allylic Alkylation of α, β,-Unsaturated Carbonyl Compounds.
Trost BM, et al.
Chemical Science (2020)