Merck
734284
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoindoline hydrochloride
95%
Sinónimos:
4-Bromo-1H-isoindoline hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8BrN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
234.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
269-274 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Brc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8BrN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
Clave InChI
FQHLHVFOJBANKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)